Print…
Tanino, pó, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.00773.1000 1.00773.9024
1.00773.1000EA 296 EUR
1.00773.1000 1.00773.9024
Tanino, pó, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Tanino
Fórmula: C₇₆H₅₂O₄₆
Ponto de Fusão: 218…219 °C
Densidade: >1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 199 °C
Número MDL : MFCD00066397
Número CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221