Print…
Tanino ≥96% (v/v), pó, Puriss., atende à especificação analítica de USP, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
16201-25KG 16201-100G 16201-250G 16201-500G
16201-25KGEA 2013.22 EUR
16201-25KG 16201-100G 16201-250G 16201-500G
Tanino ≥96% (v/v), pó, Puriss., atende à especificação analítica de USP, Fluka™
Tanino
Fórmula: C₇₆H₅₂O₄₆
Ponto de Fusão: 218 °C,218 °C
Densidade: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066397
Número CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
Encomendar
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 9 %
Sulfated ash Max. 0.1 %
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Dextrines, gum matters complying
Resinous matters complying
Organic volatile impurities (GC) complying
Ignition Residue ≤0.1% (as SO₄)
Form powder