Tanino
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A17022.0B
A17022.30
A17022.PG
A17022.0BEA
152
EUR
A17022.0B
A17022.30
A17022.PG
Tanino
Tanino
CAS No.: 1401-55-4
Molecular Formula: C76H52O46
Formula Weight: 1701.23
Odour: Odourless
pH: 3.5
Melting Point: ca 218° dec.
Beilstein Reference: 8186396
Merck Reference: 14,9052
MDL No.: MFCD00066397
Fórmula:
C₇₆H₅₂O₄₆ Ponto de Fusão: ∼ 218 °C (decomposição) Densidade: >1 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 199 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066397 Número CAS: 1401-55-4 EINECS: 215-753-2 Merck Index: 14,9052 |