Print…
Tanino ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
419995000 419990025
ACRO419995000EA 88.4 EUR
ACRO419995000 ACRO419990025
Tanino ACS
Tanino
Fórmula: C₇₆H₅₂O₄₆
Ponto de Fusão: 218 °C (decomposição)
Densidade: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 198 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066397
Número CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
Encomendar
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12.0 % (105°C)
Identification Passes test
Residue after ignition ≤0.5 %
Zinc (Zn) =50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Sugars, dextrin Passes test