Print…
Tanino 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
202420010 202420050 202425000 202420051
ACRO202420010EA 175 EUR
ACRO202420010 ACRO202420050 ACRO202425000 ACRO202420051
Tanino 95%
Tanino
Fórmula: C₇₆H₅₂O₄₆
Ponto de Fusão: 218 °C (decomposição)
Densidade: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 198 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066397
Número CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
Encomendar
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 % (on dry substance)
Loss on drying ≤12.0 %
Sulfated ash ≤1.0 %