Print…
Polysorbate 40
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
334140010 334140250 334142500 334140025
ACRO334140010EA 75.2 EUR
ACRO334140010 ACRO334140250 ACRO334142500 ACRO334140025
Polysorbate 40
Polysorbate 40
Fórmula: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Ponto de ebulição: ? 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ~ 0,1 °C
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: >200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00165345
Número CAS: 9005-66-7
Encomendar
Appearance Clear to hazy light yellow to dark yellow Viscous liquid or paste
Infrared spectrum Conforms
Acid value ≤3 mg KOH/g
Hydroxyl value 89 to 105 mg KOH/g
Saponification value 41 to 55 mg KOH/g