Print…
Tween® 20 (Polysorbate)
Fornecedor: Promega
H5151 H5152
PROMH51510500EA 114 EUR
PROMH51510500 PROMH5152
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Fórmula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00165986
Número CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3