Print…
Tween® 20 (Polysorbate) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22184.0500 8.22184.1000 8.22184.2500 8.22184.0050
8.22184.0500EA 43.2 EUR
8.22184.0500 8.22184.1000 8.22184.2500 8.22184.0050
Tween® 20 (Polysorbate) para síntese, Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbate)
Fórmula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Peso Molecular: 1227.53 g/mol
Densidade: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00165986
Número CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Encomendar
Solubility (25 °C) soluble
Molar Mass 1228 g/mol
Boiling Point 100 °C
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C