Print…
L(+)-Tartarato disódio dihidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
71995-1KG 71995-250G
SIAL71995-1KGEA 188 EUR
SIAL71995-1KG SIAL71995-250G
L(+)-Tartarato disódio dihidratado, Sigma-Aldrich®
L(+)- Tartarato disódio dihidratado
Fórmula: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Ponto de Fusão: 57 °C
Densidade: 1,818 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00150035
Número CAS: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=89289572c48b0c6415f8f11e916a51f66e129474&prid=web&clid=SAPDAM