Print…
L(+)-Tartarato disódio dihidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sodium L-(+)-tartrate dihydrate, L(+)-Tartaric acid disodium salt dihydrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid disodium salt dihydrate, (R,R)-(+)-Sodium tartrate dibasic dihydrate, Disodium L-(+)-Tartrate Dihydrate, (R,R)-(+)-Disodium tartrate dihydrate, L(+)-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate, Sodium L-tartrate dibasic dihydrate, L(+)-Sodium tartrate dibasic dihydrate, Sodium Tartrate, Dihydrate, (+)-Disodium L-tartrate dihydrate, (+)-Disodium-L-tartrat dihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06663.0250 1.06663.1000 1.06663.9050
1.06663.0250EA 105 EUR
1.06663.0250 1.06663.1000 1.06663.9050
L(+)-Tartarato disódio dihidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
L(+)- Tartarato disódio dihidratado
Fórmula: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Peso Molecular: 230.08 g/mol
Ponto de Fusão: 57
Densidade: 1.818 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00150035
Número CAS: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=89289572c48b0c6415f8f11e916a51f66e129474&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 290 g/l (20 °C)
Melting Point 57 °C
Molar Mass 230.08 g/mol
Bulk Density 460 kg/m3
Density 1.82 g/cm3
pH 8 (50 g/l, H2O, 25 °C)