Print…
Polysorbate 20, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
663684BEA 39.6 EUR
663684B 66368.180 66368.290 66368.410
Polysorbate 20, GPR RECTAPUR®
Polysorbate 20
Tween® é uma marca registrada da Atlas Chemical Industries Inc.
Fórmula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densidade: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 149 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00165986
Número CAS: 9005-64-5
Encomendar
Appearance Yellow to brown-yellow
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 1.095 - 1.105
Hydroxyl value 96 - 113
Saponification value 40 - 51