Print…
Tween® 20 (Polysorbate) Molecular_Biology
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
A4974.0500 A4974.1000
A4974.0500EA 62.9 EUR
A4974.0500 A4974.1000
Tween® 20 (Polysorbate) Molecular_Biology
Tween® 20 (Polysorbate)
Fórmula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Peso Molecular: 1227.53 g/mol
Densidade: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00165986
Número CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Encomendar
DNases/RNases/Proteases not detectable
Density (d 20°C/4°C) 1.095 - 1.105
Hydroxyl-No. approx. 100
Saponification No. 40 - 50
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable