Print…
L(+)-Tartarato disódio dihidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Sodium L-(+)-tartrate dihydrate, L(+)-Tartaric acid disodium salt dihydrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid disodium salt dihydrate, (R,R)-(+)-Sodium tartrate dibasic dihydrate, Disodium L-(+)-Tartrate Dihydrate, (R,R)-(+)-Disodium tartrate dihydrate, L(+)-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate, Sodium L-tartrate dibasic dihydrate, L(+)-Sodium tartrate dibasic dihydrate, Sodium Tartrate, Dihydrate, (+)-Disodium L-tartrate dihydrate, (+)-Disodium-L-tartrat dihydrate
A16187.0B A16187.0I A16187.30
A16187.0BEA 164 EUR
A16187.0B A16187.0I A16187.30
L(+)-Tartarato disódio dihidratado ≥99%
L(+)- Tartarato disódio dihidratado
Purity: 99% CAS No.: 6106-24-7 Molecular Formula: C4H4Na2O6.2H2O Formula Weight: 230.08 (194.06anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 150° -2H2O Beilstein Reference: 6121732 Merck Reference: 14,8684 MDL No.: MFCD00150035
Fórmula: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Peso Molecular: 230.08 g/mol
Ponto de Fusão: ∼150 °C (-2H₂O)
Densidade: 1.82
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150035
Número CAS: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=89289572c48b0c6415f8f11e916a51f66e129474&prid=web&clid=SAPDAM