L(+)-Tartarato disódio dihidratado 99.0-101.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
33242.22
33242.36
33242.22EA
64.3
EUR
33242.22
33242.36
L(+)-Tartarato disódio dihidratado 99.0-101.0% ACS
L(+)- Tartarato disódio dihidratado
Purity: 99.0-101.0%
CAS No.: 6106-24-7
Molecular Formula: C4H4Na2O6.2H2O
Formula Weight: 230.08 (194.06anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.82
Melting Point: ca 150° -2H2O
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 6121732
Merck Reference: 14,8684
MDL No.: MFCD00150035
Fórmula:
NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O Ponto de Fusão: ∼150 °C (-2H₂O) Densidade: 1,82 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150035 Número CAS: 6106-24-7 EINECS: 212-773-3 Merck Index: 14,8684 |