Print…
L(+)-Asparagina monohidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: L-Asparagine monohydrate, H-Asn-OH·H₂O, (S)-(+)-Asparagine monohydrate, (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, H-Asn-OH.H2O
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A8381-100G A8381-1KG
SIALA8381-100GEA 126 EUR
SIALA8381-100G SIALA8381-1KG
L(+)-Asparagina monohidratado, Sigma-Aldrich®
L(+)-Asparagina monohidratado
Fórmula: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Peso Molecular: 150.13 g/mol
Ponto de Fusão: 215…217 °C
Densidade: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151038
Número CAS: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837