Tween® 80, grau de proteômica
Fornecedor: VWR Chemicals
0442-1LEA
76.7
EUR
0442-1L
0442-4L
Tween® 80, grau de proteômica
Tween® 80
Não iônico, sem carga (polioxietilenos ou glucosídeos-alquil). Detergente não iônico que são adequados para solubilizar proteínas de membrana, sem alteração da atividade biológica.
Ponto de ebulição:
>100 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –21 °C Densidade: 1,062 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 149 °C (rec. fechado) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00082107 Número CAS: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 Merck Index: 13,07664 |
DNase | None |
Heavy Metals | <0.001% |
Hydroxyl Number | 65 − 80 |
Identification | Pass |
Moisture (KF) | 3.0% |
Protease | None |
Residue on Ignition | 0.25% |
RNase | None |
Specific Gravity | 1.06 − 1.09 |
Viscosity | 300 − 500 centistokes |