Print…
Polisorbato 80
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L13315.AE L13315.AP L13315.0F
L13315.AEEA 33.9 EUR
L13315.AE L13315.AP L13315.0F
Polisorbato 80
Polysorbate 80
CAS No.: 9005-65-6 Flash Point: 149°(300°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 100° Merck Reference: 14,7582 MDL No.: MFCD00082107
Ponto de ebulição: >100 °C
Ponto de Fusão: 100 °C
Densidade: 1,064
Ponto de Inflamação: >149 °C (300 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082107
Número CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 14,7582