Print…
Paraformaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
441244-1KG 441244-3KG
SIAL441244-1KGEA 69.2 EUR
SIAL441244-1KG SIAL441244-3KG
Paraformaldeído, Sigma-Aldrich®
Paraformaldeído
Fórmula: (CH₂O)n
Ponto de ebulição: 135…136 °C (13 mmHg)
Ponto de Fusão: 123 °C
Densidade: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133991
Número CAS: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096