Print…
Paraformaldeído, pó, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
28794.295EA 38.7 EUR
28794.295 28794.364 28794.460
Paraformaldeído, pó, TECHNICAL
Paraformaldeído
Fórmula: (CH₂O)n
Ponto de ebulição: 135…136 °C (13 Torr)
Ponto de Fusão: 120…170 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133991
Número CAS: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096
Encomendar
Identification Passes test