Print…
Paraformaldeído para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18715.0100 8.18715.1000 8.18715.9025
8.18715.0100EA 36.2 EUR
8.18715.0100 8.18715.1000 8.18715.9025
Paraformaldeído para síntese, Sigma-Aldrich®
Paraformaldeído
Fórmula: (CH₂O)n
Ponto de ebulição: 135…136 °C (13 mmHg)
Ponto de Fusão: 123 °C
Densidade: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00133991
Número CAS: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 100 - 130 °C
Vapor Pressure 1.93 hPa (25 °C)
Flash Point 70 °C
Explosion Limit 7 - 73 %(V)
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 300 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid