Print…
Paraformaldeído ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
A11313.0CEA 309 EUR
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
Paraformaldeído ≥97%
Paraformaldeído
Fórmula: (CH₂O)n
Ponto de ebulição: 135…136 °C (13 mmHg)
Ponto de Fusão: 120…170 °C (decomposição)
Densidade: 1,30
Ponto de Inflamação: 71 °C (159 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133991
Número CAS: 30525-89-4
EINECS: 200-001-8
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7025