Print…
Paraformaldeído 96%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
416780030 416780250 416785000 416780010 416780100
ACRO416780030EA 145 EUR
ACRO416780030 ACRO416780250 ACRO416785000 ACRO416780010 ACRO416780100
Paraformaldeído 96%, extra puro
Paraformaldeído
Fórmula: (CH₂O)n
Ponto de ebulição: 135 - 136 °C (13 -rr)
Ponto de Fusão: 120…170 °C (decomposição)
Densidade: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133991
Número CAS: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096
Encomendar
Appearance White Powder or beads
Infrared spectrum Conforms
Ash ≤0.02 %
pH 4.0 to 5.5 (10 % suspension)
Titration with HCl ≥95 %
Free acid (HCOOH) ≤0.03 %