Print…
Paraformaldeído 90%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
169650010 169650025 169650100
ACRO169650010EA 52.5 EUR
ACRO169650010 ACRO169650025 ACRO169650100
Paraformaldeído 90%, puro
Paraformaldeído
Fórmula: (CH₂O)n
Ponto de ebulição: 135 - 136 °C (13 -rr)
Ponto de Fusão: 120…170 °C (decomposição)
Densidade: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133991
Número CAS: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096
Encomendar
Appearance White Powder or granules or prills
Infrared spectrum Conforms
Assay 89.5 to 93.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure