Print…
TRITON™ X-405, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
X405-100ML X405-1L X405-500ML X405-1GA X405-5GA
SIALX405-100MLEA 114 EUR
SIALX405-100ML SIALX405-1L SIALX405-500ML SIALX405-1GA SIALX405-5GA
TRITON™ X-405, Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-405
Fórmula: C₂₈H₅₀O₈
Ponto de ebulição: 120 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –4 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779734
Número CAS: 9002-93-1
Merck Index: 12,06858