Print…
TRITON™ X-114, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
93422-1L 93422-250ML 93422-2.5L
SIAL93422-1LEA 275 EUR
SIAL93422-1L SIAL93422-250ML SIAL93422-2.5L
TRITON™ X-114, Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-114
Ponto de ebulição: ∼150 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128254
Número CAS: 9036-19-5
UN: 3082
ADR: 9,III