Print…
TRITON™ X-100, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Ampolado sob argônio
X100PC-10X5ML X100PC-5ML
SIALX100PC-10X5MLEA 2550 EUR
SIALX100PC-10X5ML SIALX100PC-5ML
TRITON™ X-100, Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-100
Ponto de ebulição: ∼200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 6 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 251 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00132505
Número CAS: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793