Print…
TRITON™ X-100, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
X100-1L X100-500ML X100-5ML X100-100ML X100-5GA X100-1GA
SIALX100-1LEA 155 EUR
SIALX100-1L SIALX100-500ML SIALX100-5ML SIALX100-100ML SIALX100-5GA SIALX100-1GA
TRITON™ X-100, Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-100
Ponto de ebulição: ∼200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 6 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 251 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00132505
Número CAS: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793