Print…
TRITON™ X-100 detergente não iônico, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Perigo
Sinônimos: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
648462-1 648462-3
648462-1EA 164 EUR
648462-1 648462-3
TRITON™ X-100 detergente não iônico, Millipore®
TRITON™ X-100
Non-ionic detergent and emulsifier.
Ponto de ebulição: ∼200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 6 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 251 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00132505
Número CAS: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793