Print…
TRITON™ X-100, grade proteomic
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
M143-1LEA 80.3 EUR
M143-1L M143-4L
TRITON™ X-100, grade proteomic
TRITON™ X-100
Não iônico, sem carga (polioxietilenos ou glucosídeos-alquil). Detergente não iônico que são adequados para solubilizar proteínas de membrana, sem alteração da atividade biológica.
  • High purity and protease-free
  • Suitable for most biological applications
These detergents have uncharged hydrophilic groups and are gentle, non-denaturing detergents ideal for studying the conformation and function of proteins, because they keep secondary and tertiary structure intact.
Ponto de Fusão: 6
Ponto de Inflamação: 251
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00132505
Número CAS: 9002-93-1
Merck Index: 13,06793
Encomendar
Cloud Point Report
Colour (APHA) ≤100
Peroxides None detectable
pH (5 %, Water) @25 °C 6,0 - 8,0
Protease None detectable