Print…
TRITON™ X-100, grade reagente para bioquímica
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
0694-1LEA 131 EUR
0694-1L 0694-4L
TRITON™ X-100, grade reagente para bioquímica
TRITON™ X-100
Não iônico, sem carga (polioxietilenos ou glucosídeos-alquil). Detergente não iônico que são adequados para solubilizar proteínas de membrana, sem alteração da atividade biológica.
Ponto de ebulição: >200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 6 °C
Densidade: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 251 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00132505
Número CAS: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06793
Encomendar
Cloud Point 6 – 8
Colour (APHA) ≤100