Print…
Polietileno glicol 8,000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
89510-1KG-F 89510-250G-F
SIAL89510-1KG-FEA 154 EUR
SIAL89510-1KG-F SIAL89510-250G-F
Polietileno glicol 8,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 8,000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: 250 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779615
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729