Print…
Polietileno glicol 8,000 para biotecnologia
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
0159-1KGEA 312 EUR
0159-1KG 0159-2.5KG 0159-500G
Polietileno glicol 8,000 para biotecnologia
Polyethylene glycol 8,000
Polyethylene glycol is used for the isolation of plasmid DNA and the precipitation of phage.
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 8000 g/mol
Ponto de ebulição: >250 °C
Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779615
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e4f2ac7d7b08ad5e6814488bdedf96bd458a77&vid=93a10b0bbb73df577d5985efd8329219e5fe1647&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
DNase None Detected
pH (5 %, Water) @25 °C 4.5 – 7.5
Purity None Detected
RNase 55 – 64 °C