Polietileno glicol 8,000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
43443.A3
43443.22
43443.A9
43443.36
43443.A3EA
151
EUR
43443.A3
43443.22
43443.A9
43443.36
Polietileno glicol 8,000
Polyethylene glycol 8,000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 55-63°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779615
Fórmula:
H(OCH₂CH₂)nOH Ponto de ebulição: 250 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 55…63 °C Densidade: 1,125 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01779615 Número CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 14,7568 |