Print…
Polietileno glicol 8,000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
418050010 418050030 418050100
ACRO418050010EA 80.2 EUR
ACRO418050010 ACRO418050030 ACRO418050100
Polietileno glicol 8,000
Polyethylene glycol 8,000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: 250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 55…60 °C
Densidade: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 270 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779615
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729
Encomendar
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 12 to 16 mg KOH/g