Print…
Polietilenoglicol 6000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PEG 6000, PEG 6.000
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
81255-1KG 81255-2.5KG 81255-250G
SIAL81255-1KGEA 179 EUR
SIAL81255-1KG SIAL81255-2.5KG SIAL81255-250G
Polietilenoglicol 6000, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 6000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 6000 g/mol
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 55…62 °C
Densidade: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779614
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2