Polietilenoglicol 6000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
PEG 6000, PEG 6.000
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
81253-1KG
81253-2.5KG
81253-250G
SIAL81253-1KGEA
274
EUR
SIAL81253-1KG
SIAL81253-2.5KG
SIAL81253-250G
Polietilenoglicol 6000, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 6000
Fórmula:
H(OCH₂CH₂)nOH Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 55…62 °C Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01779614 Número CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |