Polietilenoglicol 6000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos:
PEG 6000, PEG 6.000
8.17007.5000
8.17007.9050
8.17007.5000EA
397
EUR
8.17007.5000
8.17007.9050
Polietilenoglicol 6000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Polietilenoglicol 6000
Fórmula:
H(OCH₂CH₂)nOH Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 55…62 °C Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01779614 Número CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |