Print…
Polietilenoglicol 6000 para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PEG 6000, PEG 6.000
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07491.1000 8.07491.5000 8.07491.9050
8.07491.1000EA 54.6 EUR
8.07491.1000 8.07491.5000 8.07491.9050
Polietilenoglicol 6000 para síntese, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 6000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 6000 g/mol
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 55…62 °C
Densidade: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779614
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 60 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 250 °C
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 200 - 250 mm2/s (20 °C) (50% solution)