Print…
Polietilenoglicol 6000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: PEG 6000, PEG 6.000
A17541.0B A17541.0I A17541.30
A17541.0BEA 78.2 EUR
A17541.0B A17541.0I A17541.30
Polietilenoglicol 6000
Polietilenoglicol 6000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 60-63° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779614
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 6000 g/mol
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Densidade: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779614
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3
Merck Index: 14,7568