Print…
Polietilenoglicol 600, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
87333-1KG-F 87333-250G-F
SIAL87333-1KG-FEA 176 EUR
SIAL87333-1KG-F SIAL87333-250G-F
Polietilenoglicol 600, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 600
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 17…22 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 270 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2