Polietilenoglicol 600
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
B21798.0B
B21798.30
B21798.0BEA
82.7
EUR
B21798.0B
B21798.30
Polietilenoglicol 600
Polietilenoglicol 600
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: 252°(485°F)
Physical Form: Low-melting solid
Density: 1.120
Refractive Index: 1.4680
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 17-23°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD00081839
Fórmula:
H(OCH₂CH₂)nOH Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 17…23 °C Densidade: 1,120 Ponto de Inflamação: 252 °C (485 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081839 Número CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 14,7568 |