Print…
Polietilenoglicol 600
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
192240010 192240051
ACRO192240010EA 83 EUR
ACRO192240010 ACRO192240051
Polietilenoglicol 600
Polietilenoglicol 600
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: ? 250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 17…22 °C
Densidade: 1,1265 g/cm³
Ponto de Inflamação: 252 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Appearance Clear colourless to almost colourless Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 178 to 197 mg KOH/g