Print…
Polietilenoglicol 4000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
95904-1KG-F 95904-250G-F
SIAL95904-1KG-FEA 146 EUR
SIAL95904-1KG-F SIAL95904-250G-F
Polietilenoglicol 4000, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 4000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 53…58 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779612
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2