Print…
Polietilenoglicol 4000 para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PEG 4000
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07490.1000 8.07490.5000
8.07490.1000EA 54 EUR
8.07490.1000 8.07490.5000
Polietilenoglicol 4000 para síntese, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 4000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 4000 g/mol
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 53…58 °C
Densidade: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 250
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779612
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 53 - 58 °C
Molar Mass 3500 - 4500 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 250 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 76 - 110 mm2/s (98 °C)