Print…
Polietilenoglicol 4000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: PEG 4000
A16151.0B A16151.0I A16151.30
A16151.0BEA 92.3 EUR
A16151.0B A16151.0I A16151.30
Polietilenoglicol 4000
Polietilenoglicol 4000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 58-62° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779612
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 4000 g/mol
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 58…62 °C
Densidade: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 250
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779612
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568