Print…
Polietilenoglicol 400, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
26602.290EA 38.2 EUR
26602.290 26602.460 26602.320
Polietilenoglicol 400, GPR RECTAPUR®
Polietilenoglicol 400
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: >250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 4…8 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Identification Passes test
Acid value (mg KOH/g) Max. 0.2
Density (20/4) 1.120 - 1.130
Hydroxyl value 200 - 300