Print…
Polietilenoglicol 400 para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PEG 400
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07485.1000 8.07485.5000 8.07485.9025 8.07485.0050
8.07485.1000EA 38.6 EUR
8.07485.1000 8.07485.5000 8.07485.9025 8.07485.0050
Polietilenoglicol 400 para síntese, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 400
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 4…8 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 4 - 8 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Boiling Point 200 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 240 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 97 - 110 mm2/s (20 °C)