Print…
Polietilenoglicol 400
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
192230010 192230051
ACRO192230010EA 56.7 EUR
ACRO192230010 ACRO192230051
Polietilenoglicol 400
Polietilenoglicol 400
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: >200 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 4…8 °C
Densidade: 1,1275 g/cm³
Ponto de Inflamação: 235 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility ≤20 APHA (25% in water)
pH 4.5 to 7.5 (C=5, Water, 25°C)
Hydroxyl value 267 to 295 mg KOH/g