Print…
Polyethylene glycol 35,000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
94646-1KG-F 94646-250G-F
SIAL94646-1KG-FEA 158 EUR
SIAL94646-1KG-F SIAL94646-250G-F
Polyethylene glycol 35,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 35,000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2