Print…
Polietilenoglicol 3000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PEG 3,000
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
81227-1KG 81227-2.5KG 81227-250G
SIAL81227-1KGEA 147 EUR
SIAL81227-1KG SIAL81227-2.5KG SIAL81227-250G
Polietilenoglicol 3000, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 3000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 3000 g/mol
Ponto de Fusão: 55…58 °C
Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2